1042373
USP
Formoterol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-{[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino}ethyl)phenyl)acetamide fumarate
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
formoterol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable