1005048
USP
Acetazolamide Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, 2-Amino-1,3,4-thiadazole-5-sulfonamide, NSC 22979
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acetazolamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1[s]c(nn1)N
InChI
1S/C2H4N4O2S2/c3-1-5-6-2(9-1)10(4,7)8/h(H2,3,5)(H2,4,7,8)
Clé InChI
VGMVBPQOACUDRU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Acetazolamide Extended-Release Capsules
- Acetazolamide for Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
476.0 °F
Point d'éclair (°C)
246.65 °C