Key Documents
Z777308
Supelco
SRT® SEC-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
SRT® SEC-100 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L59
Gamme de produits
SRT®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Sepax 213100-4615
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol bonding phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
operating pH range
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Informations légales
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable