Z777266
Proteomix® WAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Produits recommandés
product name
Proteomix® WAX-NP5 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 404NP5P-4625
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
weak anion exchange phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Proteomix User Manual