Z777153
Proteomix® SCX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, PEEK
About This Item
product name
Proteomix® SCX-NP3 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size, PEEK
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 401NP3P-2105
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Technique de séparation
cation exchange
Catégories apparentées
Description générale
Proteomix User Manual