Y0002272
Bisacodyl for system suitability A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Bisacodyl
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
bisacodyl
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(C)=O)cc2)c3ccccn3
InChI
1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
Clé InChI
KHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement