Y0002228
Regorafenib impurity FP-C
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl N-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
regorafenib
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)OCC)Cl
InChI
1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
BAFPGGUKCVCSKG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable