Key Documents
RAD145
Adsorbants cartouches radiello
greener alternative
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption), matrix SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph, pk of 20
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Agence
EPA IP-6C, TO-14A, TO-15, TO-17
NIOSH 1500, 1501, 2549
OSHA 111, 1002
Conditionnement
pk of 20
Fabricant/nom de marque
Radiello
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Matrice
SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement, respectant au moins l'un des 12 principes pour une chimie plus verte. Les tubes de désorption thermique peuvent être réutilisés au moins 50 à 100 fois et permettent de réduire le nombre d'accessoires du type flacons de transfert, bouchons ou pointes de pipette, ce qui s'inscrit dans la "Prévention des déchets". Ces tubes permettent aussi de s'affranchir des solvants toxiques comme le CS2 lors de l'extraction des COV recherchés, et respecte donc le principe "Solvants et auxiliaires plus sûrs". Cliquez ici pour de plus amples informations.
Plusieurs types de cartouches radiello sont disponibles, chacun étant spécifique de l′échantillonnage de différentes classes de composés. Les dimensions des cartouches sont de 60 mm (L) x 4,8 ou 5,8 mm (Ø). Chaque cartouche est conçue pour un usage unique, à l′exception des cartouches radiello de désorption thermique (TD).
Chaque cartouche est fournie dans un tube en verre ou en plastique scellé, emballé dans un sachet en polyéthylène (PE) transparent thermoscellé. Ce même tube scellé peut être utilisé pour stocker la cartouche après échantillonnage et avant désorption/analyse. Un nombre suffisant d′étiquettes de codes-barres autocollantes est inclus avec chaque paquet de cartouches, pour faciliter la traçabilité des dates et heures d′échantillonnage.
Remarque : Pour effectuer un échantillonnage de l′air à l′aide du système radiello, des corps diffusifs et des plaques de support triangulaires radiello doivent être commandés (séparément), en plus des cartouches adsorbantes. Les Kits de démarrage radiello (RADxxxS) incluent tous les éléments nécessaires pour effectuer un échantillonnage.
Informations légales
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Clause de non-responsabilité
*Note: This product is not officially specified in the method, it may be suitable for use for sampling compound(s) listed in the method*
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
A new laboratory test chamber for the determination of diffusive sampler uptake rates
Gonzalez-Flesca, N., Frezier, A.
Atmospheric Environment, 39 (22), 4049-4056 (2005)
Ambient Volatile Organic Compound Monitoring by Diffusive Sampling. Compatibility of High Uptake Rate Samplers With Thermal Desorption
Bates, M., et al.
Analyst, 122, 1481-1484 (1997)
Maurizio Caselli et al.
Environmental research, 109(2), 149-157 (2008-12-26)
Mean volatile organic compound (VOC) concentrations in 16 newspaper stands and in two printing shops were monitored for the purpose of quantifying the various VOCs in these areas and to relate the results. In each site halogenated, oxygenated, aliphatic, and
Mariusz Marć et al.
The Science of the total environment, 481, 35-46 (2014-02-28)
Analysis of literature data published in the last few years leads to the conclusion that in the process of assessment of emission flux of organic compounds emitted from different types of equipment and finishing materials, new types of devices, among
Assessment of uncertainty of benzene measurements by Radiello diffusive sampler
Plaisance, H., et al.
Atmospheric Environment, 42 (10), 2555-2568 (2008)
Articles
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Contenu apparenté
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.
Afficher tout