PHL85875
R-Gambogic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Gambogic acid, β-Guttiferin, 1,5-Methano-1H,3H,11H-furo(3,4-g)pyrano(3,2-b)xanthene-1-crotonic acid, B"-Guttiferrin, Beta-Guttiferrin, Beta-Guttilactone, Cambogic acid, Guttatic acid, Guttic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC[C@@]1(C)Oc2c(C\C=C(\C)C)c3O[C@@]45[C@@H]6C[C@@H](C=C4C(=O)c3c(O)c2C=C1)C(=O)[C@]5(C\C=C(\C)C(O)=O)OC6(C)C
InChI
1S/C38H44O8/c1-20(2)10-9-15-36(8)16-14-24-29(39)28-30(40)26-18-23-19-27-35(6,7)46-37(33(23)41,17-13-22(5)34(42)43)38(26,27)45-32(28)25(31(24)44-36)12-11-21(3)4/h10-11,13-14,16,18,23,27,39H,9,12,15,17,19H2,1-8H3,(H,42,43)/b22-13-/t23-,27+,36-,37+,38-/m1/s1
Clé InChI
GEZHEQNLKAOMCA-RRZNCOCZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable