Principaux documents
PHL84199
Alisol B
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
16-Deoxoalisol C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H48O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@@H](C1(C)C)[C@@H](O)C[C@@H](C)C2=C3[C@@]([C@@]4([C@H]([C@@]5([C@@H](CC4)C(C(=O)CC5)(C)C)C)[C@H](C3)O)C)(CC2)C
InChI
1S/C30H48O4/c1-17(15-21(32)25-27(4,5)34-25)18-9-13-29(7)19(18)16-20(31)24-28(6)12-11-23(33)26(2,3)22(28)10-14-30(24,29)8/h17,20-22,24-25,31-32H,9-16H2,1-8H3/t17-,20+,21+,22+,24+,25-,28+,29+,30+/m1/s1
Clé InChI
GBJKHDVRXAVITG-UNPOXIGHSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3