Principaux documents
PHL83242
Glucobrassicanapin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-Pentenylglucosinolate potassium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20KNO9S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.52
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCC=C)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H21NO9S2.K/c1-2-3-4-5-8(13-22-24(18,19)20)23-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)21-12;/h2,5,7,9-17H,1,3-4,6H2,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
Clé InChI
OXRJEHDNQUTOTG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable