G004473
HPLC Analysis of Thalidomide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 μL
detector: UV, 230 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Informations légales
Analyte
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :