Principaux documents
G003762
HPLC Analysis of Piroxicam and 2-Aminopyridine in Urine on Discovery® HS F5 after SPE using Discovery® DSC-MCAX
application for SPE, application for HPLC
About This Item
Technique(s)
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Paramètres du test
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: human urine spiked with piroxicam (4 μg/mL) and 2-aminopyridine (10 μg/mL)
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-MCAX, 100 mg/3 mL (52783-U)
condition: 1 mL methanol; 1 mL 10 mM potassium phosphate, pH 3
sample addition: 1 mL
washing: 1 mL 10 mM potassium phosphate, pH 3; 1 mL methanol
elution: 1 mL 5% ammonium hydroxide in methanol
eluate post-treatment: evaporate to dryness with nitrogen at room temperature, reconstitute in 1 mL mobile phase
column: Discovery HS F5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567516-U)
mobile phase: [A] 10 mM potassium phosphate, pH 6: [B] acetonitrile (85:15, A:B)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
Adéquation
application for HPLC
application for SPE
Application(s)
clinical
Application
Pré-traitement de l′échantillon:
Le piroxicam et la 2-aminopyridine (métabolite polaire du piroxicam) ont été ajoutés à de l′urine humaine à des concentrations de 4 et 10μg/mL, respectivement. L′échantillon d′urine a été dilué à 1:1 avec du phosphate de potassium 10mM, pH 3.
Conditionner le tube de SPE avec 1mL de méthanol et 1mL de phosphate de potassium 10mM, pH 3
Charger1mL d′urine dopée diluée
Laver avec 1mL de phosphate de potassium 10mM, pH 3, et 1mL méthanol
Eluer avec 1mL d′hydroxyde d′ammonium 5% dans le méthanol
Evaporerà sec avec N2à température ambiante
Reconstituer dans 1mL de phase mobile
Répéter la méthode ci-dessus en utilisant deux phases concurrentes en mode mixte échange de cations de poids de phase/dimensions équivalentes
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonne analytique
Tube ou plaque pour SPE