Key Documents
EURM018
Human serum (antibodies against SARS-CoV-2)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Fabricant/nom de marque
JRC
Niveau de qualité
Application(s)
clinical testing
Température de stockage
−70°C
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
EURM018
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable