Principaux documents
D2622LMSUB
Sulfur in light mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set B
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Composants
Set B
0.1 % (1000ppm), 0.25% (2500ppm), 0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm); 100 mL ea.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup