BP888
(5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, Alice’s ketone
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
warfarin
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable