BP1106
Nicorandil amide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)pyridine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nicorandil
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N1=C(OCC1)c2cnccc2
InChI
1S/C8H8N2O/c1-2-7(6-9-3-1)8-10-4-5-11-8/h1-3,6H,4-5H2
Clé InChI
FVASBRDDSBRETH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable