821965
TSKgel® CM-STAT (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 3 mm, carboxymethyl phase
Synonyme(s) :
Colonnes TSKgel® HXL séries GPC
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC TSKgel® CM-STAT, phase carboxymethyl, L × I.D. 3.5 cm × 3 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh CM-STAT, 21965
Paramètres
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 3 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
carboxymethyl phase
Taille des particules
10 μm
pH de fonctionnement
3-10
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Forme physique
Informations légales