821410
TSKgel® BioAssist® Q (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 10 mm, polyamine phase
Synonyme(s) :
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column, phase polyamine, L × I.D. 10 cm × 10 mm, 13 μm particle size, PEEK hardware
Matériaux
PEEK hardware
Agence
suitable for USP L23
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Cl-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 21410
Paramètres
≤2.5 M salt concentration
≤30% organic solvent
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
5 mL/min flow rate
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 10 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polyamine phase
Taille des particules
13 μm
Dimension de pores
4000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Forme physique
Informations légales