Principaux documents
82038-U
Hamilton PRP-1 HPLC Guard Cartridge
Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK hardware
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
PEEK hardware
Agence
suitable for USP L21
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
8 mm × 3 mm
Matrice
polymeric particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis