Principaux documents
819021
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Amide-80 Guard Column, 1 cm x 4.6 mm ID, 5 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
Nom du produit
Colonne de garde TSKgel® Amide-80, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L68
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19021
Paramètres
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Description générale
Guard Column for 4.6mmID TSKgel Amide-80 columns, 5μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation