Principaux documents
818255
Endfitting with fixed 1 μm frit for TSKgel® Super Series RP and SuperH2 Columns
stainless steel frit, pore size 1 μm, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Matériaux
stainless steel frit
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18255
Technique(s)
HPLC: suitable
Dimension de pores
1 μm
Compatibilité
Tosoh TSKgel® Super Series columns
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation