818150
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
Colonnes TSKgel® C18
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC TSKgel® ODS-80Ts, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh ODS-80Ts, 18150
Ampleur du marquage
15% Carbon, monolayer, endcapped
Paramètres
0.22 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
80 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde