Key Documents
67109
Supelco
Hydroxyde de potassium solution
4 M, eluent concentrate for IC
About This Item
Formule linéaire :
KOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
56.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352320
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Concentration
4 M in H2O
4 M
Chaîne SMILES 
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable