Principaux documents
64820-U
Supelco
Extracteur
size large
Synonyme(s) :
GRAND EXTRACTEUR SOXHLET, UNITE
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
eCl@ss :
32060109
Nomenclature NACRES :
NB.21
Taille
large
Application(s)
food and beverages