Principaux documents
64785-U
Supelco
Colonne de séchage avec réservoir, 100 mm × 19 mm × 60 ml
Reservoir/Drying design
Synonyme(s) :
Colonnes spécifiques en verre
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Technique(s)
LPLC: suitable
Description générale
Nous avons conçu cette colonne (Cat. 64785-U) pour satisfaire aux spécifications de l′US EPA concernant le séchage des extraits par solvant dans les procédures relatives aux composés organiques semi-volatils. Le réservoir contient environ 60 mL d′extrait-soit la totalité d′une ampoule à décanter. Peut recevoir un lit de 19mm x 10cm de sulfate de sodium.