63336-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column
Synonyme(s) :
BIOshell IgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 300 μm
Matériaux
stainless steel hardware
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L26
Description
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 unit
Ampleur du marquage
0.6% carbon loading
Paramètres
90 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
5 cm × 300 μm
Superficie
22 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
1000 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Informations légales