59994-U
Supel™ Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 3.0 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L109
Gamme de produits
Supel™
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
15 cm × 3.0 mm
Superficie
155 m2/g
Matrice
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
200 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
mixed mode
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
and enhanced retention of compounds typically requiring hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) to retain. Through the use of patent-pending synthetic procedures, a narrow particle size distribution is prevalent with this technology, further enhancing the chromatographic performance that this column can display.
Remarque sur l'analyse
Note de bas de page
Produits recommandés
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.