Key Documents
58990-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-8-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-8-DB, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
SUPELCOSIL
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
6.0% carbon loading
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les phases SUPELCOSIL LC-DB sont désactivées pour les composés basiques. Ces colonnes permettent d′obtenir des rétentions plus courtes, une meilleure symétrie de pics et une plus grande efficacité pour des bases organiques que ce qui peut être obtenu sur des colonnes de phase inverse conventionnelles.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC