Principaux documents
58639
Kit de raccords Upchurch
for use with Waters
Synonyme(s) :
KIT DE RACCORDS UPTIGHT, SYSTÈME WATERS
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Fabricant/nom de marque
Upchurch Scientific, Inc 1413
Compatibilité
for use with Waters
Description générale
When caught without the fitting needed to install a column, new plumbing line, etc., these kits come in handy. They contain all the fittings and tubings needed to operate the high performance liquid chromatography (HPLC) system, conveniently stored in a plastic case.
Caractéristiques et avantages
; Unions ZDV S.S. Waters, 0,020 po, 2 de chaque ; Écrou mâle Waters, 10 de chaque ; Ferrules Waters, 10 de chaque ; Unions ZDV S.S., 0,020 po, 2 de chaque ; Écrou mâle S.S., 5 de chaque ; Écrou femelle S.S., 5 de chaque ; Bouchon Tefzel, 2 de chaque ; Prise Delrin, 2 de chaque ; Écrou mâle à serrage manuel Fingertight II (Delrin), 2 de chaque ; Ferrule de remplacement en PEEK, 4 de chaque ; 1/16 po. Écrou mâle sans embase, noir, Delrin, 6 de chaque ; 1/16 po. Ferrule sans embase, Tefzel, 6 de chaque ; Tube en acier inoxydable, 5 cm × 0,01 po de D.I., 4 de chaque ; Tube en acier inoxydable, 20 cm × 0,01 po de D.I., 4 de chaque ; Tube en acier inoxydable, 5 cm × 0,02 po de D.I., 4 de chaque ; Tube en acier inoxydable, 10 cm × 0,02 po de D.I., 4 de chaque ; Tube en acier inoxydable, 20 cm × 0,02 po de D.I., 4 de chaque ; Tube en acier inoxydable, 10 cm × 0,01 po de D.I., 4 de chaque.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2