Principaux documents
58442
Supelco
Amortisseur de pulsation LO-Pulse SSI
without cabinet
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Description
316 stainless steel
cabinet no
Caractéristiques
without cabinet
Description générale
Un amortisseur de pulsations sert à contrôler les pulsations de la pompe, afin d′obtenir une ligne de base plus stable. L′amortisseur de pulsations LO-Pulse SSI est un système breveté compatible avec les pompes HPLC alternatives à piston unique (pompes Altex 110A et Eldex, minipompe LDC VS, modèles SSI 200 et 300, etc.). À des pressions allant de 500 à 6000 psi (35-420 kg/cm²), il améliore la précision des analyses quantitatives et les limites de détection des composés présents à l′état de traces. Livré avec des raccords et les instructions d′utilisation.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LO-Pulse is a trademark of Scientific Systems, Inc.
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Afficher tout