581442-U
Ascentis® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne Ascentis® C8 pour HPLC, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
15% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 21.2 mm
Superficie
450 m2/g
Couverture de surface
4.0 μmol/m2
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
operating pH range
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Meilleure rétention des molécules hydrophobes
- Excellente forme du pic
- Séparations en LC-MS avec faible relargage