581394-U
Discovery® HS C18 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 21.2 mm HPLC Prep Guard Cartridge
About This Item
Produits recommandés
product name
Discovery® HS C18 Prep Guard Cartridge, 10 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 21.2 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Description
Prep Cartridge
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
1 cm × 21.2 mm
Superficie
300 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
120 Å
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
use to protect Discovery HS C18 Prep
Technique de séparation
reversed phase