581383-U
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
TMBIOSHELLIGG1000C1827HPLCCOLUMN
About This Item
product name
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 1 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 unit
Ampleur du marquage
1.4% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
5 cm × 1 mm
Superficie
22 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
1000 Å pore size
operating pH range
1-8
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse