581349-U
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Synonyme(s) :
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pack of 3 ea
Ampleur du marquage
1.4% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Cartouche, L × D.I.
0.5 cm × 2.1 mm
Superficie
22 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
1000 Å pore size
operating pH range
1-8
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse