577550-U
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1 mm, HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 1 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 unit
Ampleur du marquage
4.7% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
5 cm × 1 mm
Superficie
90 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
Groupe de la matrice active
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
160 Å pore size
operating pH range
2-9
Technique de séparation
reversed phase