577432-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Synonyme(s) :
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pack of 3 ea
Ampleur du marquage
1.0% loading
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Cartouche, L × D.I.
0.5 cm × 3 mm
Superficie
22 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
1000 Å pore size
operating pH range
2-9
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable