Documents
57171
Supelco
Disque de SPE ENVI-18 DSK
diam. 47 mm, pk of 24
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Agence
suitable for EPA 1613
Niveau de qualité
Gamme de produits
ENVI
Conditionnement
pk of 24
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Diamètre
47 mm
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (eau potable)
  • La membrane SPE équivaut à un remplissage de lits d′adsorbants SPE ENVI-18 et ENVI-8
  • Membranes poreuses en fibre de verre encapsulant des particules de silice greffée C18 ou C8
  • Permet des débits plus élevés et présente moins de phénomènes de bouchage que les disques de PTFE pour l′extraction des contaminants organiques dans les échantillons d′eau potable.
  • Les applications les plus courantes comprennent les hydrocarbures aromatiques polynucléaires (HAP), les polychlorobiphényles (PCB), les phtalates, les organiques semi-volatils, le paraquat et le diquat, les pesticides et herbicides.
Informations légales
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE