Key Documents
56403AST
Supelco
apHera NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
apHera NH2 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L82
Gamme de produits
apHera
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
apHera
Paramètres
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
1-14
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Description générale
Les colonnes de CLHP apHera Amino sont fabriquées à partir de polyamine fixée par liaisons covalentes et sont spécialement optimisées pour la séparation des monosaccharides et oligosaccharides. L′ordre d′élution des mono, di et trisaccharide s′accompagne d′une augmentation du volume d′élution et de la concentration en acétonitrile, avec une stabilité complète des éluats acides et alcalins. Les petites billes stables de copolymère de PVA donnent à la colonne une bonne résistance mécanique et chimique ainsi qu′une haute efficacité. Les colonnes de silice à cations conventionnelles ont une durée de vie limitée, peut-être en raison de l′hydrolyse des particules de silice par le groupe aminé basique. Comme les colonnes Supelco utilisent un polymère compatible avec les alcalins forts, ces problèmes sont éliminés. Le temps de rétention stable et la durée de vie prolongée sont également caractéristiques de la colonne.
Caractéristiques des colonnes apHera Amino
  • Haute efficacité dans l′analyse des glucides
  • Idéales pour les conditions basiques et la détection des substances amphotères
  • Haute sélectivité pour les monosaccharides et oligosaccharides
  • Gamme de pH 2-13
  • Porosité de 300 angströms
  • Rétention stable et prévisible
  • Longue durée de vie des colonnes
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l′analyse par CLHP ou LC-MS
Informations légales
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Application
Produit(s) apparenté(s)
Khin Than Myint et al.
Analytical chemistry, 81(18), 7766-7772 (2009-08-26)
We have developed a practical method for the comprehensive analysis of polar anionic metabolites in biological samples with the use of a nano-LC/MS system. A polyamine-bonded polymer-based apHera NH2 column, which is compatible with ammonium carbonate buffer, effectively retained anionic
Marine de Person et al.
Journal of chromatography. A, 1081(2), 174-181 (2005-07-26)
A new procedure based on hydrophilic interaction chromatography coupled to tandem mass spectrometry (ionisation process by pneumatically assisted electrospray in negative ion mode), is developed and validated for the simultaneous determination of underivatised taurine and methionine in beverages rich in