Key Documents
55287-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
PSA Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
Synonyme(s) :
QuEChERS
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Supel QuE, PSA Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
Agence
AOAC® 2007.01
Niveau de qualité
Composition
magnesium sulfate, 150 mg
Supelclean PSA, 50 mg
Conditionnement
pack of 100
Technique(s)
QuEChERS: suitable
Volume du tube à centrifuger
2 mL
Application(s)
food and beverages
Description générale
La SPE dispersive (dSPE), souvent appelée "méthode QuEChERS" (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe), est une technique de préparation d'échantillons moderne qui est de plus en plus prisée dans le domaine de l'analyse multirésidus de pesticides sur les produits agroalimentaires.
Selon cette méthode, des échantillons de produits agricoles et alimentaires sont d'abord extraits avec un solvant miscible à l'eau (par exemple, l'acétonitrile) en présence de grandes quantités de sels (par exemple, le chlorure de sodium et le sulfate de magnésium) et/ou d'agents tampons (par exemple, le citrate) pour induire la séparation des phases liquides et stabiliser les pesticides respectivement labiles en milieu acide et en milieu basique. Après agitation et centrifugation, une aliquote de la phase organique est soumise à une nouvelle purification par SPE. En SPE dispersive, à la différence des techniques de purification sur tubes SPE classiques, des produits pour SPE en vrac (Supelclean PSA, ENVI-Carb et/ou Discovery DSC-18, par exemple) sont mélangés à l'extrait pour faciliter la purification. Une fois l'échantillon purifié, le mélange est centrifugé et le surnageant résultant peut être soit analysé directement, soit soumis à des traitements secondaires avant analyse.
Supelco propose une gamme de flacons et de tubes à centrifuger contenant des quantités prédéterminées de sels et de sorbants pour SPE afin de répondre aux configurations des méthodes les plus courantes.
Informations légales
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Lijun Han et al.
Analytica chimica acta, 827, 40-46 (2014-05-17)
A new method of sample preparation was developed and is reported for the first time. The approach combines in-vial filtration with dispersive solid-phase extraction (d-SPE) in a fast and convenient cleanup of QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe)
Steven J Lehotay et al.
Journal of chromatography. A, 1217(16), 2548-2560 (2010-02-11)
This article describes the comparison of different versions of an easy, rapid and low-cost sample preparation approach for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables by concurrent use of gas and liquid chromatography (GC and LC) coupled to
Yelena Sapozhnikova et al.
Analytica chimica acta, 758, 80-92 (2012-12-19)
A multi-class, multi-residue method for the analysis of 13 novel flame retardants, 18 representative pesticides, 14 polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and 7 polybrominated diphenyl ether (PBDE) congeners in catfish muscle was developed and evaluated using
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Contenu apparenté
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC, application for SPE