548650-U
Smart SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
Matériaux
StableFlex fiber
orange-red hub
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pkg of 1 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS/DVB coating
Compatibilité
(for volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50 - 300))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter