Documents
54035-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb/NH2 SPE Tube
bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
Carbon/NH2 SPE cartidge, 6 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Gamme de produits
Supelclean
Composition
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Groupe de la matrice active
aminopropyl phase
carbon phase
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
reversed phase
Description générale
Retention Mechanism: Reversed-phase and anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Dual layer SPE tube that contains both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) & LC-NH2 (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
  • Developed to offer superior clean up when conducting multi-residue pesticide analysis from food (e.g. agricultural products, meats, etc.).
  • ENVI-carb has a strong affinity towards planar molecules, and can isolate/remove pigments (e.g., chlorophyll and carotinoids) and sterols commonly present in foods and natural products
  • Supelclean LC-NH2 is an aminopropyl phase that retains fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars common in food matrices
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocoles
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Contenu apparenté
L'extraction en phase solide (SPE) est une technique rapide et sélective de préparation et de purification d'échantillons avant une analyse chromatographique (du type HPLC, CPG/GC ou CCM/TLC par exemple). La SPE est utilisée pour échanger les matrices des échantillons, concentrer des analytes et éliminer les interférences et les contaminants, afin d'améliorer la qualité des données et de protéger la colonne analytique.
L'extraction en phase solide (SPE) est une technique rapide et sélective de préparation et de purification d'échantillons avant une analyse chromatographique (du type HPLC, CPG/GC ou CCM/TLC par exemple). La SPE est utilisée pour échanger les matrices des échantillons, concentrer des analytes et éliminer les interférences et les contaminants, afin d'améliorer la qualité des données et de protéger la colonne analytique.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Afficher tout