53793-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne de CLHP Ascentis® Express C18, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 10 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 10 mm
Superficie
135 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å
pH de fonctionnement
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Rendez-vous sur la page d′accueil Ascentis Express pour obtenir plus d′informations sur cette nouvelle technologie de colonne.
Application
Analyse UHPLC/MS de l′huile de maïs sur l′Ascentis® Express C30 par comparaison à l′Ascentis®Express C18
Analyse CLHP du paracétamol et des impuretés \sur l′Ascentis®Express C18, 2,7 μm
Analyse CLHP des parabènes sur l′Ascentis®Express C18, 2,7 μm
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.