53782-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Produits recommandés
product name
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L86
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 3 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 mm × 4.6 mm
Superficie
135 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
hydroxy, penta- phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å
pH de fonctionnement
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Description générale
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni