Principaux documents
52752-U
Supelco
Tubes de SPE Discovery® DSC-Diol
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 30
Ampleur du marquage
7% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
diol bonding, polymerically bonded
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Mécanisme de rétention:Phase normale
Compatibilité avec les matrices: Solvants organiques, huiles, et lipides
  • 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C), greffage polymérique
  • Support polaire le plus couramment employé pour les applications en phase normale (extractions polaires de matrices non polaires)
  • L′adsorbant avec des groupements dihydroxy permet des liaisons hydrogène fortes
  • Excellente sélectivité lors de l′extraction de molécules de structures similaires
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable