Principaux documents
52665-U
Supelco
Tube SPE Discovery® DSC-SAX
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
SAX SPE cartridge tube, Strong Anion Exchange
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Gamme de produits
Discovery®
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary bonding, polymerically bonded, chloride counter-ion
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Capacité
0.14 meq/g total capacity
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
Description générale
Mécanisme de rétention: échange d′anions
Compatibilité avec des matrices d′échantillon: solutions organiques ou aqueuses
  • Une amine quaternaire greffée sur un support polymérique qui reste chargée positivement quelque soit le pH
  • Contre-ions Cl
  • Capacité en échange d′ions de ∼ 0.14 meq/g
  • La sélectivité peut être modifiée en changeant le contre-ion avec un tampon adapté lors de la phase de conditionnement
  • Généralement utilisé lorsque l′on souhaite extraire des anions faibles (ex. des acides carboxyliques) qui pourraient ne pas être suffisamment fixés sur des échangeurs d′anions faibles
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>464.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 240 °C
Articles
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocoles
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.