50994-U
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, 2.7 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware (column)
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L86
Description
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped: no
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
glycans
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Superficie
135 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
hydroxy, penta- phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Description générale
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Articles
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
Contenu apparenté
La HPLC permet de séparer et d'identifier les biomolécules de grande taille telles que les protéines et les peptides en pompant l'échantillon sur une colonne remplie de sorbant.
La HPLC permet de séparer et d'identifier les biomolécules de grande taille telles que les protéines et les peptides en pompant l'échantillon sur une colonne remplie de sorbant.
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.
La HPLC permet de séparer et d'identifier les biomolécules de grande taille telles que les protéines et les peptides en pompant l'échantillon sur une colonne remplie de sorbant.