Principaux documents
505773
Vanne de fermeture, basse pression
blue Tefzel®, for use with 1/8 in. tubing
Synonyme(s) :
Tefzel® 1/8-in. 2-way shut-off valve
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Matériaux
blue Tefzel®
Description
manual shut-off valve
Caractéristiques
positions 2
Fabricant/nom de marque
Upchurch Scientific, Inc P-783
Paramètres
600 psi max. pressure
Raccords
1/4-28 female Upchurch in-line for 1/8 in. O.D. tubing
Compatibilité
for use with 1/8 in. tubing
Description générale
• Entwickelt für Niederdruck-Applikationen
• Biokompatibel, rein polymere Flussleitungen
PEEK oder Tefzel Ventil mit 1/4-28 Fittings, für einen Druck bis zu 1000psi (70kg/cm2). Flanschlose Verschraubung und Ferrule enthalten.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company