Principaux documents
504971-40
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
C18 TM=["Discovery"] HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4 mm
Superficie
300 m2/g
Couverture de surface
3 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Utilisez les colonnes Discovery® C18 pour toutes les méthodes qui demandent une colonne C18. La forme exceptionnelle des pics, la reproductibilité et la stabilité en font la colonne de choix pour toutes les méthodes C18, des applications de routines à celles les plus exigeantes.
Application
  • Identification, isolation and characterization of dolutegravir forced degradation products and their cytotoxicity potential.: Utilizes the Discovery® C18 HPLC Column to study the stability and degradation of the antiretroviral drug dolutegravir, crucial for ensuring drug safety and efficacy (Saida et al., 2019).
  • Rapid, Refined, and Robust Method for Expression, Purification, and Characterization of Recombinant Human Amyloid beta 1-42.: This methodological study leverages the Discovery® C18 HPLC Column for the purification and analysis of amyloid beta peptides, contributing to research on Alzheimer′s disease (Prakash et al., 2019).
  • Development and validation of a HPLC electrochemical detection method to measure COMT activity as a tool in drug development.: Showcases the use of the Discovery® C18 HPLC Column in developing a novel analytical method for measuring catechol-O-methyltransferase (COMT) activity, instrumental in the development of psychiatric and neurological medications (Viljoen et al., 2019).
Caractéristiques et avantages
  • Reproductibilité excellente
  • Forme exceptionnelle des pics des analytes basiques et acides
  • Séparations LC-MS stables à faible diffusion
  • Séparation des peptides et petites protéines
  • Hydrophobicité moindre que celle de nombreuses colonnes comparables, produisant une analyse plus rapide
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
R Nageswara Rao et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(11), 1145-1150 (2009-05-16)
A highly sensitive and selective on-line two-dimensional reversed-phase liquid chromatography/electrospray ionization-tandem mass spectrometry (2D-LC-ESI/MS/MS) method was developed and validated to determine rifaximin in rat serum by direct injection. The 2D-LC-ESI/MS/MS system consisted of a restricted access media column for trapping
Yoshinori Masukawa et al.
Journal of lipid research, 49(7), 1466-1476 (2008-03-25)
Ceramides (CERs) in human stratum corneum (SC) play physicochemical roles in determining barrier and water-holding functions of the skin, and specific species might be closely related to the regulation of keratinization, together with other CER-related lipids. Structures of those diverse
Pei Yuan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(42), 11319-11325 (2009-09-18)
This study systematically investigates periodic mesoporous organosilicas (PMOs) with controlled helical and concentric circular (CC) pore architectures prepared through a basic-catalyzed sol-gel process by using an achiral cationic surfactant trimethyloctadecylammonium bromide (C(18)TAB) as a structure-directing agent, perfluorooctanoic acid (PFOA) as
Satoru Sonoke et al.
Cancer research, 68(21), 8843-8851 (2008-11-01)
The pharmacokinetics and antitumor activity of pegylated small interfering RNA (siRNA)/cationic liposome complexes were studied after systemic administration to mice. We designed pegylated-lipid carriers for achieving increased plasma concentrations of RNA and hence improved accumulation of RNA in tumors by
Pilar Heredia-Middleton et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 149(4), 552-556 (2008-02-01)
Heat shock protein 70 (HSP70, 70 kDa) is the most commonly expressed protein in response to thermal stress. The extent of its expression is associated with differences in environmental temperatures. We investigated the heat shock response in red blood cells
Contenu apparenté
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered