Principaux documents
504823
Supelco
Échantillonneur de terrain portable pour SPME
greener alternative
coating PDMS
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Matériaux
fused silica SPME fiber
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pack of 2
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Concentre et stocke les composés d′intérêt de l′eau ; Echantillonne l′air en intérieur.
L′échantillonneur SPME portable est un moyen efficace et économique d′extraire et de transporter les composés volatils et semi - volatils d′échantillons prélevé sur site. Les composés extraits sont à l′abri derrière un septum remplaçable. Le tableau 1 montre que les pertes dues au stockage pour des pesticides extraits et stockés à l′aide de l′échantillonneur portable sont sensiblement plus faibles que celles subies par les échantillons d′eau stockés.
L′échantillonneur peut être réutilisé de 50 à 100 fois. Une fois la fibre inutilisable, c′est de l′ensemble fibre et échantillonneur que l′on se débarrasse.
L′échantillonneur portable détecte également les composés organiques de l′air de manière efficace. Dans nos études, l′échantillonneur nous a permis de détecter des solvants HPLC et GC dans l′air du laboratoire à l′échelle du ppb. Quatre fibres sont disponibles : une fibre polydiméthylsiloxane (PDMS)/Carboxen pour les volatils à l′état de trace, une fibre PDMS, d′usage général, une fibre PDMS/DVB pour les semi-volatiles et les volatiles plus lourds, et une fibre Carbowax/DVB pour les semivolatiles polaires.
Cinq fentes dans le guide d′aiguille contrôlent la profondeur de l′insertion de l′aiguille dans le flacon ou dans l′injecteur lors de la désorption.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
M Kovacevic et al.
Journal of chromatography. A, 918(1), 159-167 (2001-06-14)
The composition of hop essential oil is an important tool for evaluation of hop quality. As each hop variety has a typical essential oil pattern (fingerprint), hop oil analyses can be used to distinguish between hop varieties. The headspace solid-phase
I Arnault et al.
Journal of chromatography. A, 896(1-2), 117-124 (2000-11-28)
We improved GC-MS analysis of onion volatiles by comparing organic solvent partition with solid-phase microextraction (SPME) following cryo-trapping isolation and by comparing the same extraction methods on direct onion juice. Cryotrapping produces very small quantities of volatiles and therefore is
B Jaillais et al.
Talanta, 48(4), 747-753 (2008-10-31)
The advantages of combined cold-trapping of cheese volatiles and solid-phase microextraction-GC are demonstrated. This method is simple, cheap, compatible with classic identification equipment, and allows in-situ sampling.
Rapid Analysis of Volatile Flavor Compounds in Apple Fruit Using SPME and GC-Time-of-Flight Mass Spec
Song, J., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45 (5), 1801-1807 (1997)
Determination of Volatile Aroma Compounds of Blaufrankisch Wines Extracted by SPME
Vas, G., et al.
Journal of Chromatographic Science, 36 (10), 505-510 (1998)